Tisk…
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
PC2847T-1G PC2847T-25G PC2847T-5G
APOSPC2847T-1GEA 622 CZK
APOSPC2847T-1G APOSPC2847T-25G APOSPC2847T-5G
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₇BrF₂O₂
Bod tání: 63…68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052200
CAS číslo: 141134-24-9
UN: 3261
ADR: 8,III