Tisk…
1-(Difluoromethoxy)-4-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
PC2847S-100G PC2847S-25G PC2847S-5G
APOSPC2847S-100GEA 5560 CZK
APOSPC2847S-100G APOSPC2847S-25G APOSPC2847S-5G
1-(Difluoromethoxy)-4-nitrobenzene 98%
1-(Difluoromethoxy)-4-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅F₂NO₃
Bod varu: 108…110 °C/1,5mmHg
Bod tání: 33…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085009
CAS číslo: 1544-86-1