Tisk…
1-(Difluoromethoxy)-2-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2847RS-100G PC2847RS-25G PC2847RS-5G
APOSPC2847RS-100GEA 11510 CZK
APOSPC2847RS-100G APOSPC2847RS-25G APOSPC2847RS-5G
1-(Difluoromethoxy)-2-nitrobenzene 97%
1-(Difluoromethoxy)-2-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅F₂NO₃
Bod varu: 73…75 °C/0,3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221470
CAS číslo: 22225-77-0