Tisk…
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Difluoromethoxy)-4-iodobenzene
PC2847R-25G
APOSPC2847R-25GEA 2530 CZK
APOSPC2847R-25G
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene 98%
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Vzorec: C₇H₅F₂IO
MW: 270,0153 g/mol
Bod varu: 217…219 °C
Hustota: 1,871 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085008
CAS číslo: 128140-82-9