Tisk…
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Difluoromethoxy)bromobenzene
PC2847QP-100G PC2847QP-25G PC2847QP-5G
APOSPC2847QP-100GEA 3740 CZK
APOSPC2847QP-100G APOSPC2847QP-25G APOSPC2847QP-5G
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene 97%
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Bod varu: 96…98 °C/15mmHg
Hustota: 1,631 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221465
CAS číslo: 5905-69-1
UN: 1993
ADR: 3,III