Tisk…
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2847QM-100G PC2847QM-25G PC2847QM-5G
APOSPC2847QM-100GEA 4930 CZK
APOSPC2847QM-100G APOSPC2847QM-25G APOSPC2847QM-5G
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)benzene 97%
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Bod varu: 85…87 °C/15mmHg
Hustota: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221468
CAS číslo: 175278-33-8