Tisk…
α-Bromo-4-(difluoromethoxy)toluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-(difluoromethoxy)benzene, p-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC2847Q-1G PC2847Q-25G PC2847Q-5G
APOSPC2847Q-1GEA 870 CZK
APOSPC2847Q-1G APOSPC2847Q-25G APOSPC2847Q-5G
α-Bromo-4-(difluoromethoxy)toluene 98%
α-Bromo-4-(difluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,04 g/mol
Bod varu: 64…66 °C/0,3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085007
CAS číslo: 3447-53-8
UN: 3265
ADR: 8,III