Tisk…
2-(Difluoromethoxy)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2847M-5G
APOSPC2847M-5GEA 1910 CZK
APOSPC2847M-5G
2-(Difluoromethoxy)benzonitrile 95%
2-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂NO
MW: 169,1282 g/mol
Bod varu: 118…120 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221469
CAS číslo: 56935-78-5