Tisk…
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2847K-5G PC2847K-1G
APOSPC2847K-5GEA 1080 CZK
APOSPC2847K-5G APOSPC2847K-1G
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Bod tání: 165…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221454
CAS číslo: 4837-20-1