Tisk…
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2847D-25G PC2847D-5G PC2847D-100G
APOSPC2847D-25GEA 2070 CZK
APOSPC2847D-25G APOSPC2847D-5G APOSPC2847D-100G
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde 98%
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Bod varu: 58…60 °C/0,5mmHg
Hustota: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042252
CAS číslo: 73960-07-3