Tisk…
4-(Difluoromethoxy)aniline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2846E-5G PC2846E-100G PC2846E-25G
APOSPC2846E-5GEA 622 CZK
APOSPC2846E-5G APOSPC2846E-100G APOSPC2846E-25G
4-(Difluoromethoxy)aniline 96%
4-(Difluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₇F₂NO
Bod varu: 231 °C
Hustota: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00085005
CAS číslo: 22236-10-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III