Tisk…
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone
PC2846-25G PC2846-5G PC2846-100G
APOSPC2846-25GEA 5890 CZK
APOSPC2846-25G APOSPC2846-5G APOSPC2846-100G
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Bod varu: 70…72 °C/0,5mmHg
Bod tání: 18…19 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042250
CAS číslo: 83882-67-1