Tisk…
Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2843-1G PC2843-5G
APOSPC2843-1GEA 2990 CZK
APOSPC2843-1G APOSPC2843-5G
Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate 98%
Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate
Vzorec: C₇H₆F₆O₂
Bod varu: 60…61 °C/190mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094206
CAS číslo: 53038-41-8