Tisk…
(±)-2,4-Difluoromandelic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (±)-2,4-Difluorophenylglycolic acid
PC2842A-1G PC2842A-25G PC2842A-5G
APOSPC2842A-1GEA 1160 CZK
APOSPC2842A-1G APOSPC2842A-25G APOSPC2842A-5G
(±)-2,4-Difluoromandelic acid
(±)-2,4-Difluoromandelic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
MW: 188.13
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061296
CAS číslo: 132741-30-1