Tisk…
cis-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2838-1G PC2838-5G
APOSPC2838-1GEA 1780 CZK
APOSPC2838-1G APOSPC2838-5G
cis-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane
cis-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane
Vzorec: C₄H₂F₆
Bod varu: 63 °C
Hustota: 1,778 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094205
CAS číslo: 22819-47-2