2-Amino-2',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2837-1G
PC2837-5G
APOSPC2837-1GEA
1990
CZK
APOSPC2837-1G
APOSPC2837-5G
2-Amino-2',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
2-Amino-2',4'-difluoroacetophenone hydrochloride
Vzorec:
C₈H₈ClF₂NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07783701 CAS číslo: 786719-60-6 |