1,2-Difluoro-4-iodobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,4-Difluoroiodobenzene
PC2836-100G
PC2836-25G
APOSPC2836-100GEA
2360
CZK
APOSPC2836-100G
APOSPC2836-25G
1,2-Difluoro-4-iodobenzene 99%
1,2-Difluoro-4-iodobenzene
Vzorec:
C₆H₃F₂I Bod varu: 177…178 °C Hustota: 1,99 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 72 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00044630 CAS číslo: 64248-58-4 |