Tisk…
1,3-Difluoro-4-iodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Difluoroiodobenzene, 2,4-Difluoro-1-iodobenzene
PC2834-100G
APOSPC2834-100GEA 1660 CZK
APOSPC2834-100G
1,3-Difluoro-4-iodobenzene 98%
1,3-Difluoro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Bod varu: 175…176 °C
Hustota: 2,006 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00040151
CAS číslo: 2265-93-2