Tisk…
5-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methoxybenzene
PC2832-1G PC2832-25G PC2832-5G
APOSPC2832-1GEA 622 CZK
APOSPC2832-1G APOSPC2832-25G APOSPC2832-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
5-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrFO
MW: 219.05 g/mol
Bod tání: 58…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671769
CAS číslo: 700381-18-6
UN: 3261
ADR: 8 III