Tisk…
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2831-1G PC2831-5G PC2831-25G
APOSPC2831-1GEA 0 CZK
APOSPC2831-1G APOSPC2831-5G APOSPC2831-25G
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
Vzorec: C₅H₅F₂N₃
MW: 145.11 g/mol
Bod tání: 150…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412208
CAS číslo: 247069-27-8