Tisk…
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28302-1G PC28302-250MG
APOSPC28302-1GEA 8600 CZK
APOSPC28302-1G APOSPC28302-250MG
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
Vzorec: C₇H₃ClF₃N₃
MDL Number: MFCD07778347
CAS číslo: 109113-97-5