Tisk…
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-5-fluoropyridine
PC2830-5G PC2830-100G PC2830-25G
APOSPC2830-5GEA 953 CZK
APOSPC2830-5G APOSPC2830-100G APOSPC2830-25G
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
Bod tání: 35…41 °C
Bod vzplanutí: 98,9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741371
CAS číslo: 327056-62-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III