Tisk…
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2829-1G PC2829-5G
APOSPC2829-1GEA 4070 CZK
APOSPC2829-1G APOSPC2829-5G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Vzorec: C₇HBrF₄O₂
MW: 272,98 g/mol
Bod tání: 144…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075244
CAS číslo: 4707-24-8