Tisk…
3',5'-Difluoro-4'-hydroxypropiophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2828-1G PC2828-5G PC2828-25G
APOSPC2828-1GEA 1210 CZK
APOSPC2828-1G APOSPC2828-5G APOSPC2828-25G
3',5'-Difluoro-4'-hydroxypropiophenone 98%
3',5'-Difluoro-4'-hydroxypropiophenone
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Bod tání: 128…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061287
CAS číslo: 178374-78-2