Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-ol
PC28260-1G PC28260-250MG
APOSPC28260-1GEA 14880 CZK
APOSPC28260-1G APOSPC28260-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Vzorec: C₆H₃BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02691223
CAS číslo: 76041-73-1