2-Amino-5-fluorobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2824-1G
PC2824-5G
APOSPC2824-1GEA
4240
CZK
APOSPC2824-1G
APOSPC2824-5G
2-Amino-5-fluorobenzenesulphonamide
2-Amino-5-fluorobenzenesulphonamide
Vzorec:
C₆H₇FN₂O₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08741368 CAS číslo: 1992-90-1 |