Tisk…
Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-cyano-3-fluorobenzoate
PC28230-1G PC28230-5G
APOSPC28230-1GEA 2240 CZK
APOSPC28230-1G APOSPC28230-5G
Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate 95%
Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607944
CAS číslo: 952183-53-8