Tisk…
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2823-1G PC2823-25G PC2823-5G PC2823-100G
APOSPC2823-1GEA 417 CZK
APOSPC2823-1G APOSPC2823-25G APOSPC2823-5G APOSPC2823-100G
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
Vzorec: C4H3FN2O
MW: 114,778 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00223674
CAS číslo: 671-35-2