Tisk…
2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28223-1G PC28223-5G
APOSPC28223-1GEA 5130 CZK
APOSPC28223-1G APOSPC28223-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 95%
2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Vzorec: C₁₁H₁₃FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10014477
CAS číslo: 1018539-78-0