Tisk…
3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile
PC28220-1G PC28220-5G
APOSPC28220-1GEA 7670 CZK
APOSPC28220-1G APOSPC28220-5G
3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025877
CAS číslo: 62739-04-2