Tisk…
4-Ethyl-5-fluoro-6-hydroxypyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2822-1G PC2822-25G PC2822-5G
APOSPC2822-1GEA 622 CZK
APOSPC2822-1G APOSPC2822-25G APOSPC2822-5G
4-Ethyl-5-fluoro-6-hydroxypyrimidine
4-Ethyl-5-fluoro-6-hydroxypyrimidine
Vzorec: C₆H₇FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08063343
CAS číslo: 137234-87-8