Tisk…
3-Fluoro-6-methoxypyridine-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28219-1G PC28219-5G
APOSPC28219-1GEA 12670 CZK
APOSPC28219-1G APOSPC28219-5G
3-Fluoro-6-methoxypyridine-2-carboxylic acid 98%
3-Fluoro-6-methoxypyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185873
CAS číslo: 1214328-79-6