Tisk…
2-Fluoro-3-(4-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28217-1G PC28217-5G
APOSPC28217-1GEA 5130 CZK
APOSPC28217-1G APOSPC28217-5G
2-Fluoro-3-(4-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile, technická kvalita
2-Fluoro-3-(4-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18252980
CAS číslo: 1280787-24-7