5-(Diethoxymethyl)-2-fluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28216-1G
PC28216-5G
APOSPC28216-1GEA
7670
CZK
APOSPC28216-1G
APOSPC28216-5G
5-(Diethoxymethyl)-2-fluorobenzonitrile 97%
5-(Diethoxymethyl)-2-fluorobenzonitrile
Vzorec:
C₁₂H₁₄FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18904305 CAS číslo: 1176161-37-7 |