Tisk…
Methyl-5-amino-2-fluorobenzenecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28215-25G PC28215-5G
APOSPC28215-25GEA 11870 CZK
APOSPC28215-25G APOSPC28215-5G
Methyl-5-amino-2-fluorobenzenecarboxylate 95%
Methyl-5-amino-2-fluorobenzenecarboxylate
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037918
CAS číslo: 56741-34-5