Tisk…
2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28211-1G PC28211-5G
APOSPC28211-1GEA 7670 CZK
APOSPC28211-1G APOSPC28211-5G
2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFNO
MW: 185.59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09152771
CAS číslo: 24115-19-3