2-Fluoro-3-(furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28209-1G
PC28209-5G
APOSPC28209-1GEA
9560
CZK
APOSPC28209-1G
APOSPC28209-5G
2-Fluoro-3-(furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
2-Fluoro-3-(furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Vzorec:
C₇H₄FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18426520 CAS číslo: 1263063-16-6 |