Tisk…
2-Fluoro-3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28205-1G PC28205-5G
APOSPC28205-1GEA 7670 CZK
APOSPC28205-1G APOSPC28205-5G
2-Fluoro-3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
2-Fluoro-3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Vzorec: C₁₀H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18426512
CAS číslo: 1263063-10-0