Tisk…
3-(4-Chlorophenyl)-2-fluoro-3-oxopropanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28203-1G
APOSPC28203-1GEA 9560 CZK
APOSPC28203-1G
3-(4-Chlorophenyl)-2-fluoro-3-oxopropanenitrile 95%
3-(4-Chlorophenyl)-2-fluoro-3-oxopropanenitrile
Vzorec: C₉H₅ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18426510
CAS číslo: 1263063-13-3