Tisk…
2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC28201-1G PC28201-250MG PC28201-5G
APOSPC28201-1GEA 5390 CZK
APOSPC28201-1G APOSPC28201-250MG APOSPC28201-5G
2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112485
CAS číslo: 453560-74-2
UN: 3261
ADR: 8,III