Tisk…
(2,4-Difluorophenoxy)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28200-1G PC28200-5G
APOSPC28200-1GEA 7670 CZK
APOSPC28200-1G APOSPC28200-5G
(2,4-Difluorophenoxy)acetonitrile 95%
(2,4-Difluorophenoxy)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂NO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 942473-60-1