Tisk…
N-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]urea 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28174-1G PC28174-5G
APOSPC28174-1GEA 5130 CZK
APOSPC28174-1G APOSPC28174-5G
N-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]urea 95%
N-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]urea
Vzorec: C₉H₉F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01314643
CAS číslo: 296277-59-3