1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(6-Fluoropyridin-2-yl)piperidin-4-one
PC28169-1G
PC28169-5G
APOSPC28169-1GEA
7670
CZK
APOSPC28169-1G
APOSPC28169-5G
1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone 95%
1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Vzorec:
C₁₀H₁₁FN₂O MW: 194,21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00665213 CAS číslo: 339096-62-7 |