4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28165-1G
PC28165-5G
APOSPC28165-1GEA
7670
CZK
APOSPC28165-1G
APOSPC28165-5G
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec:
C₁₀H₅ClF₃N₃ MW: 259,62 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00140056 CAS číslo: 204394-70-7 |