3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28144-1G
PC28144-5G
APOSPC28144-1GEA
5130
CZK
APOSPC28144-1G
APOSPC28144-5G
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile
Vzorec:
C₁₀H₇F₃N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01871638 CAS číslo: 71682-89-8 |