8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28107-1G
APOSPC28107-1GEA
6390
CZK
APOSPC28107-1G
8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole 95%
8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole
Vzorec:
C₁₁H₁₁FN₂ MW: 190,22 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00277692 CAS číslo: 39876-39-6 |