Tisk…
1,1-Difluoroethylene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2810-100G PC2810-225G
APOSPC2810-100GEA 13230 CZK
APOSPC2810-100G APOSPC2810-225G
1,1-Difluoroethylene 99%
1,1-Difluoroethylene
Vzorec: C₂H₂F₂
MW: 64,03 g/mol
Bod varu: –83 °C
Bod tání: –144 °C
Hustota: 0,617 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: <–60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000448
CAS číslo: 75-38-7
UN: 1959
ADR: 2.1,