Tisk…
Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28081-1G PC28081-5G
APOSPC28081-1GEA 9560 CZK
APOSPC28081-1G APOSPC28081-5G
Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate 95%
Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate
Vzorec: C₈H₃F₅O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659554
CAS číslo: 452905-58-7