Tisk…
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2807-5G PC2807-1G
APOSPC2807-5GEA 3410 CZK
APOSPC2807-5G APOSPC2807-1G
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde 98%
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₄FNO
Bod tání: 86…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738989
CAS číslo: 101048-76-4