Tisk…
2,2-Difluoroethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2805-25G PC2805-100G PC2805-5G
APOSPC2805-25GEA 622 CZK
APOSPC2805-25G APOSPC2805-100G APOSPC2805-5G
2,2-Difluoroethanol 97%
2,2-Difluoroethanol
Can generate monofluoro acyl anion equivalent: Synlett, 503 (1994)
Vzorec: C₂H₄F₂O
Bod varu: 95…96 °C
Bod tání: –28 °C
Hustota: 1,296 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042248
CAS číslo: 359-13-7
UN: 1987
ADR: 3,II